Merck
636258
Sigma-Aldrich
Isoxazol-5-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccno1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-2-5-8-3/h1-2H,(H,6,7)
InChIKey
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Isoxazole-5-carboxylic acid can be obtained via dehydration of 5-trichloromethylisoxazole.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
"Efficient synthesis and dehydration reaction of trichloromethylated 2-(3-phenyl-5-hydroxy-4, 5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-4-aryl-5-alkylthiazoles"
Bonacorso.GH, et al.
Heteroatom Chem., 14(02), 132-137 (2003)