Merck
635650
Sigma-Aldrich
2-Jodbenzylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
C6H4ICH2ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
0.5 M in THF
Verunreinigungen
1-3% inorganic chloride and iodide
Dichte
1.025 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]Cc1ccccc1I
InChI
1S/C7H6I.BrH.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
CYLNVPVVESOXDT-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)