Merck
634913
Sigma-Aldrich
3,5-Diethoxybenzoylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)2C6H3COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-74 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO3/c1-3-14-9-5-8(11(12)13)6-10(7-9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
JHDNGEJBXLHONS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)