Wichtige Dokumente
634301
Kupfer-Aluminiumoxid
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Synonym(e):
Kupferaluminat
Empfohlene Produkte
Assay
98.5% trace metals basis
Form
nanopowder
Partikelgröße
<100 nm (BET)
<50 nm (XRD)
SMILES String
[Cu++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)