Merck
632996
Sigma-Aldrich
6-Chlorpyran-2-on
97%
Synonym(e):
6-Chlorpyran-2-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5560 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
Dichte
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC1=CC=CC(=O)O1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChIKey
XKFPZGLJYHAVTB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)