Merck
631035
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-N-methylanilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OC6H4NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.6040 (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
Dichte
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CNc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H15NO/c1-15-13-7-9-14(10-8-13)16-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,11H2,1H3
InChIKey
BCSUDKSCMABXKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C