Merck
630713
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-(1,4)-benzoxazin-2-yl-ethansäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
177-181 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC1Oc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C10H9NO4/c12-9(13)5-8-10(14)11-6-3-1-2-4-7(6)15-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChIKey
GBWCBWJRILQTBI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)