Merck
630454
Sigma-Aldrich
Trichlor-(4-chlorphenyl)-silan
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4SiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
105 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.424 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(cc1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)