Wichtige Dokumente
630381
5-Acetoxypentylzinkbromid
0.5 M in THF
About This Item
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OCCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H13O2.BrH.Zn/c1-3-4-5-6-9-7(2)8;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
PVFRXTWNWHRIKM-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)