Merck
612979
Chloroform -Lösung
suitable for NMR (reference standard), 1% in acetone-d6 (99,9 atom % D), TMS 0.1 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
TMS, 0.1%
Quality Segment
concentration
1% in acetone-d6 (99,9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
format
single component solution
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
1H line shape
Preparation Note
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform -Lösung
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)