Merck
609455
Ammonium-15N-nitrat
60 atom % 15N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
15NH4NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352102
MDL number:
Isotopic purity:
60 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
60 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mol wt
80.64 by atom % calculation (60 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+1
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i;1+1
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-IEOVAKBOSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium-15N-nitrat
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
31432-48-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)