Merck
608076
Sigma-Aldrich
Glycin-1-13C,2,2-d2
99 atom % 13C, 98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
H2NCD213CO2H
Molekulargewicht:
78.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2,2+1
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-RJODLBAVSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable