Merck
603406
Sigma-Aldrich
Phosgen-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Carbonic-13C dichloride
About This Item
Lineare Formel:
13COCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
InChIKey
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)