Merck
600075
Sigma-Aldrich
Poly-(propylen-2-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
[CH213CH(CH3)]n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Massenverschiebung
M+1 (per repeating unit)
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.