Merck
597171
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-isopropoxyphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12BBrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-59 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)Oc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-6(2)14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
InChIKey
FKHTXEIXJGJOCH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)