Merck
596183
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-methoxy-5-methylphenylboronsäure
Synonym(e):
3-Brom-5-methyl-2-methoxyphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10BBrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C (lit.)
SMILES String
COc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C8H10BBrO3/c1-5-3-6(9(11)12)8(13-2)7(10)4-5/h3-4,11-12H,1-2H3
InChIKey
WHQCYDMSPACJBE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable