Wichtige Dokumente
596124
4-Trimethylsiloxy-2-butinsäure-ethylester
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCOC≡CCH2OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4390 (lit.)
bp
215-216 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C#CCO[Si](C)(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)