Merck
595926
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-phenylpyrazol-4-carbonsäure
97%
Synonym(e):
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
166-170 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-8-10(11(14)15)7-12-13(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,14,15)
InChIKey
USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)