Wichtige Dokumente
595772
Benz-13C6-oxazol
99 atom % 13C
About This Item
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-30 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+10
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]2ocn[13c]2[13c]1[2H]
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,6+1,7+1
InChIKey
BCMCBBGGLRIHSE-KSYPSEKYSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)