Merck
595616
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chlorphenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OC6H3(Cl)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
188-193 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-8-11(14(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16-17H,9H2
InChIKey
AYSMMNDQVZAXQY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)