Merck
595179
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopropoxyphenyl)phenylborsäure
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
>230 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-11(2)19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-11,17-18H,1-2H3
InChIKey
NBOVAIFWBASNLS-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)