Merck
595160
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-2-methylbenzoxazoliumiodid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20INO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
90-94 °C (lit.)
SMILES String
[I-].CCCCCC[n+]1c(C)oc2ccccc12
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)