Merck
594652
Sigma-Aldrich
3-Methoxycarbonylphenylborsäurepinacolester
97%
Synonym(e):
3-Carbomethoxyphenyl-boronsäure-pinakolester, Methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19BO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
91-95 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H19BO4/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-6-7-10(9-11)12(16)17-5/h6-9H,1-5H3
InChIKey
JBJGSVBGUBATNH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)