Wichtige Dokumente
594334
Benzol-cyclopentadienyleisen(II)-hexafluorophosphat
About This Item
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
mp (Schmelzpunkt)
268 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Fe+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H6.C5H5.F6P.Fe/c1-2-4-6-5-3-1;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h1-6H;1-5H;;/q;;-1;+1
InChIKey
ZFDATMJBJWNTMT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Nitroxide-mediated photochemical-living radical polymerization reactions
- Assembly of complex photonic crystals
- Preparation of cyclopentadien-iron-biphenyl hexafluorophosphate ([Cp-Fe-biphenyl]+PF6-) for cationic photopolymerization of epoxy systems
Reactant for:
- LIgand exchange reactions
- Solid-state synthesis of carbon nanostructures
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?