Wichtige Dokumente
593907
2-Tolyl-isocyanid
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4NC
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.5140 (lit.)
bp
36-38 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1[N+]#[C-]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)