Wichtige Dokumente
593419
2-Fluor-5-iodbenzolboronsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(I)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>230 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1cc(I)ccc1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
InChIKey
QZPDCZSOVJLEKB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)