Wichtige Dokumente
593206
3-Brom-6-hydroxy-2-methylpyridin
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
199-203 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1nc(O)ccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-4-5(7)2-3-6(9)8-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChIKey
UJHCRBDEJPQFIA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?