Merck
592641
Sigma-Aldrich
Triethoxy-(2-pentenyl)-silan
predominantly cis
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)3SiCH2CH=CHCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.39
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D 1.4170 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](C\C=C/CC)(OCC)OCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)