Wichtige Dokumente
591254
4,5-Dicyan-imidazol -Lösung
0.25 M in acetonitrile
Synonym(e):
Imidazol-4,5-dicarbonitril -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
0.25 M in acetonitrile
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C
SMILES String
N#Cc1nc[nH]c1C#N
InChI
1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
InChIKey
XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?