Merck
590843
Sigma-Aldrich
DL-Valin-2-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCD(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
295 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(N)(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i4D
InChIKey
KZSNJWFQEVHDMF-QYKNYGDISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)