Merck
590541
Sigma-Aldrich
Tri-(pyrrolidinyl)-boran
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24BN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C (lit.)
SMILES String
C1CCN(C1)B(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24BN3/c1-2-8-14(7-1)13(15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16/h1-12H2
InChIKey
JQUDDMWQHIFUQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable