Merck
588962
Sigma-Aldrich
4,6-Dichlor-1,3,5-triazin auf Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
Synonym(e):
Cyanursäure auf Kieselgel
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Kennzeichnungsgrad
0.5-1.0 mmol/g loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable