Merck
587893
Sigma-Aldrich
Bis-(4-amino-15N2-phenyl)-sulfon
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
O2S(C6H415NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
mp (Schmelzpunkt)
175-177 °C (lit.)
SMILES String
[15NH2]c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc([15NH2])cc2