Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Boc-15NH13CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.16
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
mass shift
M+3
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4+1,5+1,8+1
InChI key
VRPJIFMKZZEXLR-LGMPQVEQSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?