Wichtige Dokumente
587435
Praseodym(III)-phosphat
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: praseodymium
SMILES String
[Pr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Pr/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
InChIKey
KDCUNMWWJBHRSC-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)