Wichtige Dokumente
587222
Europiumphosphat Hydrat
About This Item
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: europium
SMILES String
[Eu+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Eu.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
InChIKey
BOCFVANIXFYKBV-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)