Wichtige Dokumente
587133
Lutetium(III)-bromid
anhydrous, 99.99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
LuBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.68
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lutetium
SMILES String
Br[Lu](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
DWHGOINJUKABSY-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Ana Santidrián et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(18), 10063-10075 (2020-04-28)
In the present work, the effect of doping on electronic properties in bulk purified and filled arc-discharge single-walled carbon nanotubes samples is studied for the first time by in situ Raman spectroelectrochemical method. A major challenge to turn the potential