Merck
579815
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzophenon
97%
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C6H3COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChIKey
ARWCZKJISXFBGI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)