Merck
577219
Sigma-Aldrich
4-Hexyloxyphenylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
H3C(CH2)5OC6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCOc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C13H17NO2/c1-2-3-4-5-10-16-13-8-6-12(7-9-13)14-11-15/h6-9H,2-5,10H2,1H3
InChIKey
XQMJWYWIVNCPKB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)