Wichtige Dokumente
577049
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]thiophen
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12SSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
36-41 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccsc1
InChI
1S/C9H12SSi/c1-11(2,3)7-5-9-4-6-10-8-9/h4,6,8H,1-3H3
InChIKey
XJUQFUWWPCIZRB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?