Merck
576255
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-1H-chinolinon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
NC1=CC(=O)c2ccccc2N1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)