Merck
575437
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-propan-1-sulfonsäuremethylester
98%
About This Item
Lineare Formel:
H3CO(C6H4)O(CH2)3OSO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(OCCCOS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C11H16O5S/c1-14-10-4-6-11(7-5-10)15-8-3-9-16-17(2,12)13/h4-7H,3,8-9H2,1-2H3
InChIKey
FBIHATGPERZNQN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable