Wichtige Dokumente
575410
Poly[(m-phenylenvinylen)-alt-(2,5-dihexyloxy-p-phenylenvinylen)]
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Zusammensetzung
trans, 95%
Löslichkeit
chloroform: soluble 2%
THF: soluble
toluene: soluble
Fluoreszenz
λex 404 nm; λem 451 nm in chloroform
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.