Merck
575232
Holmium(III)-bromid Hydrat
99.999% trace metals basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HoBr3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.64 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-524-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99.999% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: holmium
SMILES string
[H]O[H].Br[Ho](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ho.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
ZSFPAAHZCBVDRA-UHFFFAOYSA-K
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.