Merck
573310
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Tetrahydrofuran-2-carboxamid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −75°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
82-86 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)[C@@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H9NO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H2,6,7)/t4-/m0/s1
InChIKey
GXHAENUAJYZNOA-BYPYZUCNSA-N
Anwendung
(S)-(−)-Tetrahydrofuran-2-carboxamide can be used as a precursor for the preparation of (S)-tetrahydrofuran-2-carbonitrile (THFCN) via dehydration reaction using thionyl chloride and DMF. THFCN can be further methylated with methylmagnesium chloride (Grignard reagent) to produce (S)-1-(tetrahydrofuran-2-yl)ethenone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Improved synthetical route of (S)?-?1-?(tetrahydrofuran-?2-?yl)?ethanone
Chai H-w, et al.
Jing Xi Hua Gong Zhong Jian Ti / Fine Chemical Intermediates, 45(1), 39-41 (2015)