Merck
572756
Sigma-Aldrich
Ammoniumhexachlorotellurat(IV)
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2TeCl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
SMILES String
[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Te.2ClH.2H3N/c1-5(2,3)4;;;;/h;2*1H;2*1H3
InChIKey
PLVTVUGZXAOGKX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)