Merck
572403
Sigma-Aldrich
Cer(IV)-oxid-Calcium dotiert
nanopowder
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CeO2
Molekulargewicht:
172.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
Form
nanopowder
Enthält
10 mol % calcium as dopant
Zusammensetzung
Ce0.9Ca0.1O2
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Oberflächenbereich
100-120 m2/g
Partikelgröße
<100 nm
SMILES String
[Ca].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ca.Ce.2O.2H
InChIKey
CBEFPOUMLUPIIH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)