Merck
570370
Sigma-Aldrich
9H-Carbazol-9-ethylmethacrylat
Synonym(e):
2-(9H-Carbazol-9-yl)-ethylmethacrylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
mp (Schmelzpunkt)
72.7-79.4 °C (lit.)
λmax
241 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO2/c1-13(2)18(20)21-12-11-19-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)19/h3-10H,1,11-12H2,2H3
InChIKey
PCRXBGQWYLIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
NLO material
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)