Merck
568392
Sigma-Aldrich
4,8-Dichlorchinolin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5Cl2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
156-160 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccnc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-7-4-5-12-9-6(7)2-1-3-8(9)11/h1-5H
InChIKey
SDPCOMBBZFETLG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable