Merck
567108
Sigma-Aldrich
1,4-Bis-(diphenylphosphino)-butanmonooxid
97%
Synonym(e):
[4-(Diphenyl phosphino)butyl]diphenyl phosphine oxide
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2POCH2CH2CH2CH2P(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
183-188 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
O=P(CCCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28OP2/c29-31(27-19-9-3-10-20-27,28-21-11-4-12-22-28)24-14-13-23-30(25-15-5-1-6-16-25)26-17-7-2-8-18-26/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2
InChIKey
OGJJWCHXAGSHLL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)